Learn More
Lichenan, ≥95 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413422 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11413422 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11413422
Marke: MP Biomedicals 0215523101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lichenan
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
CAS 1402-10-4
Farbe Grau
Summenformel C6H10O5
Menge 1 g
Synonym lichenin, 2s,3r,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4,5-triol, licheningehalt
InChI-Schlüssel CXKKSSKKIOZUNR-ZLUOBGJFSA-N
SMILES C1=C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
IUPAC-Name (2S,3R,4R)-2-(Hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 162.141
PubChem CID 439241
Formelmasse 488.442
Reinheit (%) ≥ 95 %
Physikalische Form Pulver