Learn More
Macherey-Nagel™ LiChrospher™ 100 RP 18 ec Säule für die analytische HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Menge | 1 Pk. |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| USP-Typ | L1 |
| Mehr anzeigen |