Learn More
RETSCH Licowax C micropowder binder, 250 g
Artikelnummer. 11974752 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
P 25 und PP 40 Pelletpressen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11974752 P 25 und PP 40 Pelletpressen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11974752 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 22.440.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Spezifikation
Typ Licowax C Mikropulver
Zur Verwendung mit (Geräte) P 25 und PP 40 Pelletpressen
Gewicht (metrisch) 250 g