Learn More
Huenersdorf™ Deckel für 1000 ml graduierte Dose
Artikelnummer. 15746475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
32
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15746475 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15746475 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 258000
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Deckel, der den Inhalt zuverlässig vor Kontamination schützt, ist ein Zubehör für 1000 ml-Dosen aus Polypropylen mit Graduierung.
  • Runde Form
  • Hergestellt aus transparentem Polypropylen
  • 122 mm Durchmesser
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 122 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) 1000 ml graduierte Dosen
Menge 32
Typ Deckel
Modell Rund