Learn More
Grant Instruments™ Kunststoffdeckel für Grant Rührwasserbäder
Artikelnummer. p-8014624
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
P12 Kunststofftank
P18 Kunststofftank
P5 Kunststofftank
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11446467
Marke: Grant Instruments™ PL12
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Der Grant Instruments™ Kunststoffdeckel für Grant Rührwasserbäder besteht aus gebogenem oder flachem Kunststoff mit integriertem Griff
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Der Grant Instruments™ Kunststoffdeckel für Grant Rührwasserbäder besteht aus gebogenem oder flachem Kunststoff mit integriertem Griff
  • Flaches oder gebogenes Kunststoff-Formteil
  • Integrierter Griff
  • Zur Verwendung mit gerührten Grant-Umwälzbädern und beheizten Umwälzbädern
  • Verhindert das Entweichen von Wärme
  • Reduziert die Kontamination von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Deckel für 12 l-Tank
Zur Verwendung mit (Geräte) P12 Kunststofftank
Material Kunststoff