Learn More
Greiner Bio-One Lid for 96-well Plate, Polystyrene, High Profile (9 mm), Sterile
Description
- Clear, polystyrene construction
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation
- Suitable for non-TC-treated 96-well microplates
- High lid profile; height: 9 mm
- Sterile
Spécification
Spécification
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Karton | 100/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk |
| Plate Compatibility | 96-Well-Platte |
| Abgeschrägte Ecken | Yes |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?