Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid - Acid Proof For 608/609-150
Click to view available options
:
Lid for 150 L
Beschreibung
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Container Lid |
| Kapazität (metrisch) | None |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel |