Learn More
Gilac™ Deckel für Teigbehälter
Artikelnummer. 17988941
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Teigbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17988941 Teigbehälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988941 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G179221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.55 €
    10.89 € / 1 Stück
    Sparen 5.66 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Deckel für Teigbehälter, der einen wirksamen Schutz für empfindliche Inhalte und/oder den letzten Behälter im Stapel bietet.
  • Deckel, der einen wirksamen Schutz für empfindliche Inhalte und/oder den letzten Behälter im Stapel bietet.
Specifica
Produkttyp Deckel
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Teigbehälter
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.