Learn More
Buerkle™ Deckel für runde Behälter
Artikelnummer. 17998441 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
9,65 in.
18,5 in.
21,65 in.
27,17 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17998441 9,65 in. 1 Stück
17860974 18,5 in. 1 Stück
17880974 21,65 in. 1 Stück
17806414 27,17 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17998441 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34900141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    100.19 € / 1 Stück
    Sparen 9.81 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Deckel für Buerkle runde Behälter.
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 9,65 in.
Typ Tankdeckel