Learn More
Fisherbrand™ VS10 PURPLE LID (NO CABLES)
Artikelnummer. 11873303 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
OmniPage Mini CVS10 Vertikalsystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11873303
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Externes Gießsystem (Ständer und Sockel), Ersatztank oder Ersatzdeckel. Fisherbrand™ Teile/Zubehör für das vertikale OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystem werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrilamid-Gelen getrennt werden müssen.
OmniPage Mini Vertikal-Systeme werden hauptsächlich für Protein-, aber auch Nukleinsäure-Elektrophoreseverfahren verwendet. Durch die Funktionalität in Kombination mit Anwenderfreundlichkeit ermöglichen die OmniPAGE CVS10-Systeme eine einfache, vielseitige vertikale Mini-Gel-Elektrophorese mit reproduzierbaren Ergebnissen.
Jedes OmniPage System kann bis zu 4 Handgele und 2 handelsübliche Fertiggele aufnehmen und bietet so absolute Flexibilität. Die einzigartige Gleitklemmentechnologie im PAGE-Einsatz ermöglicht ein schnelles und intuitives Gießen ohne Verschüttungen.
  • Elektrophorese-Tank Fasst das Gelmodul mit Gels/Proben und der Pufferlösung; Anschluss an eine externe Stromquelle
  • Sicherheitsdeckel: Gewährleistet die richtige Polarität und Ausrichtung der Elektroden; passt problemlos in den Tank
  • Externes Gießsystem: Mit Ständer und Unterteil mit Silikonmatte; hält das Gelmodul beim Gießen des Gels sicher
Alle Teile können mit Glasplatten/PAGE-Einsatz, Blotting-Einsatz oder Röhrchen-Geleinsatz verwendet werden.
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinelektrophorese
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini CVS10 Vertikalsystem
Typ Deckel (ohne Kabel)
Gelabmessungen 8 x 8,5 cm
Enthält Ohne Kabel
Anzahl Gele Max. 2
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm (Platte)