Learn More
Tocris Bioscience™ Lidocaine
Artikelnummer. 18746426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18746426 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18746426 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3057/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00 €
    67.20 € / 10 Milligramm
    Sparen 3.80 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Lidocaine is an anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 137-58-6
Menge 10 mg
Summenformel C14H22N2O
Formelmasse 234.34
Produkttyp Channel Blocker
Reinheit 99%