Learn More
Lidocaine, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10775971
Marke: Thermo Scientific Acros 137250100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-58-6
Summenformel C14H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 234.343
MDL-Nummer MFCD00026733
InChI-Schlüssel NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine
Schmelzpunkt 66.0°C to 69.0°C
CAS Min. % 96.5
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 182.0°C (4.0 mmHg)
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 97.5%
Merck Index 15, 5535
Formelmasse 234.34
Reinheit (%) 97.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lidocaine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.