Learn More
Lidocaine-d10 HCl (N,N-diethyl-d10), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lidocaine-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1189959-13-4 |
| Summenformel | C14 D10 H12 N2 O . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Lidocaine D10 (N,N-di(ethyl D5)) hydrochloride, 2-(Bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, Lidocaine-d10 hydrochloride, α-(Diethylamino-d10)-2,6-acetoxylidide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-2',6'-dimethylacetanilide hydrochloride, 2-[Di(ethyl-d5)amino]-2',6'-dimethylacetanilide hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H22N2O.ClH/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;/h7-9 H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1 H/i1D3,2D3,5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.86 |
| Formelmasse | 280.213 g/mol |
| Mehr anzeigen |