Learn More
Lidocaine hydrochloride monohydrate, 98%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63035.14
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15425309
  • 77.20 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is also used as a fast voltage-gated sodium channel blocker.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml), chloroform, ethanol, and benzene. Insoluble in diethyl ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents. Do not store above 40 degree C (104 0 F). (preferably store at temperature between 15degree C and 30 degree C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6108-05-0
288.82
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
16219577
{[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}diethylazanium hydrate chloride
C14H25ClN2O2
MFCD00150329
lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
CHEBI:60791
O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Spezifikation
Lidocaine hydrochloride monohydrate
C14H25ClN2O2
25g
14,5482
Soluble in water (50mg/ml),chloroform,ethanol,and benzene. Insoluble in diethyl ether.
O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
288.82
CHEBI:60791
98%
6108-05-0
MFCD00150329
UN2811
lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
{[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}diethylazanium hydrate chloride
16219577
288.82 (270.80 Anhydrous)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Lidocaine hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lidocaine hydrochloride monohydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation