Learn More
Lidocainhydrochlorid-Monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18054030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18054030 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18054030 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0102.040250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Lidocainhydrochlorid-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine hydrochloride monohydrate
CAS 6108-05-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lidocaine hydrochloride monohydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, CCI 1873A
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid;Hydrat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 288.81
Menge 250 mg
Formelmasse 288.1605 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.