Learn More
Lidocain-Hydrochlorid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30135825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135825 10 g 10 Gramm
30132442 100 g 100 Gramm
30040789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL39780010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-05-0
Summenformel C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 288.81
Synonym Lidocaine hydrochloride monohydrate, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Lidocaine monohydrate hydrochloride, Lidocaine monohydrochloride monohydrate, Petercaine, α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide hydrochloride monohydrate
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine hydrochloride monohydrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Formelmasse 288.1605