Learn More
Lidocain-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466321 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466321 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11466321 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219391780
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocain-Hydrochlorid
CAS 6108-05-0
Farbe Weiß
Summenformel C14H25ClN2O2
MDL-Nummer MFCD00150329
Menge 100 g
Synonym Lidocainhydrochlorid-Monohydrat, 2-Diethylamin-n-2,6-dimethylphenylacetamid-Hydrochloridhydrat, Linocain-Hydrochlorid, Lidocain-Hydrochloridhydrat, Xylocainhydrochlorid-Monohydrat, Lignocainhydrochlorid-Monohydrat, 2-Diethylamin-n-2,6-dimethylphenylacetamid-Hydrochloridmonohydrat, Lidocain HCL-Hydrat, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
InChI-Schlüssel YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid;Hydrat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 288.82
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
Formelmasse 270.8
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lidocaine Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.