Learn More
Lidocain, Mikromol™
Artikelnummer. 17983086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983086 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983086 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0102.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Lidocain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine
CAS 137-58-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lidocaine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 234.34
Menge 250 mg
Formelmasse 234,1732 g/mol