Learn More
Lidocain, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11484552 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484552 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484552 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219011125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.75 €
    63.00 € / 25 Gramm
    Sparen 8.75 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumkanalblocker und Klasse-Antiarrhythmikum IB .
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lidocaine
CAS 137-58-6
Menge 25 g
Summenformel C14H22N2O
Synonym Lidocain, Lignocain, 2-Diethylamino-N-2,6-dimethylphenyl acetamid, Esracain, Duncain, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
InChI-Schlüssel NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 234.343
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
Güte Nicht verfügbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lidocaine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lidocaine