Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Artikelnummer. 12386487
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
13 ml-Tiegel
20 ml-Tiegel
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
12386487 13 ml-Tiegel 10 Stück
12396487 20 ml-Tiegel 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12386487 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 79D/7A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.30 €
    70.52 € / 10 Stück
    Sparen 24.78 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Haldenwanger™ Porzellantiegel konzipiert.
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Für den Gebrauch mit Porzellantiegeln
Specifications
Farbe Weiß
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Anwendung) 13 ml-Tiegel
Außendurchmesser (metrisch) 43mm
Product Type Tiegeldeckel