Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Artikelnummer. 12396487
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
13 ml-Tiegel
20 ml-Tiegel
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12396487
Marke: Haldenwanger™ L 79D/6
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Haldenwanger™ Porzellantiegel konzipiert.
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Für den Gebrauch mit Porzellantiegeln
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Anwendung) 20 ml-Tiegel
Außendurchmesser (metrisch) 46mm
Product Type Tiegeldeckel