Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Artikelnummer. 10353121
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10353121
Marke: Haldenwanger™ L 79D/5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
  • In verschiedenen Größen lieferbar
  • Für die Anwendung mit Haldenwanger-Porzellantiegeln
  • Konform mit DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Außendurchmesser (metrisch) 52mm
Product Type Tiegeldeckel