Learn More
Haldenwanger™ Deckel für Porzellantiegel
Artikelnummer. 12366507
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12366507 52mm 10 Stück
12867713 68mm 5 Stück
12346507 28mm 10 Stück
12376487 32mm 10 Stück
12356507 35mm 10 Stück
12306497 60mm 5 Stück
10353121 52mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12366507 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 79D/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.70 €
    81.33 € / 10 Stück
    Sparen 25.37 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Deckel sind für Porzellantiegel geeignet. Die Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Außendurchmesser (metrisch) 52mm
Product Type Tiegeldeckel