Learn More
BOLA Liebig Kondensatoren Transparent
Artikelnummer. 10247401
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
450 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10247401 600 mm 1 Stück
10247351 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247401 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. B 29106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.37 €
    457.52 € / 1 Stück
    Sparen 330.85 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liebig Kondensatoren aus transparentem PTFE, mit SAFE LAB-System
  • Dünnwandiges Kühlrohr aus durchscheinendem und gasdichtem PFA
  • Kühlmantel aus Borosilikatglas mit Schlauchanschlüssen
  • aus PP und Muttern zum Anschluss von Kühlwasser
  • Geschliffener Konus und Muffengröße 29 aus PTFE.
  • Das Destillat ist nur PFA/PTFE ausgesetzt. Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab ) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Bodenverbindung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Länge (metrisch) Ummantelung 600 mm