Learn More
BOLA Liebig Kondensatoren Vakuum
Artikelnummer. 10144581
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10144581 300 mm 1 Stück
10053331 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144581 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. B 29502
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liebig Kondensatoren Vakuum PTFE, mit SAFE LAB-System
  • Kühlrohr aus einem Stück mit geschliffener Muffenverbindung und Konus der Größe 29 aus PTFE, Kühlmantel aus Borosilikatglas mit Schlauchverbindern aus PP und Muttern zum Anschluss des Kühlwassers.
  • Das Destillat ist nur PFA/PTFE ausgesetzt. Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab ) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Bodenverbindung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Länge (metrisch) Ummantelung 300 mm