Learn More
BOLA Liebig Condensers Vacuum
Artikelnummer. p-200109993
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung unitSize
10144581 300 mm 1 Stück
10053331 450 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10144581
Marke: BOLA B29502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liebig Condensers Vacuum PTFE, with SAFE LAB-system
  • One-piece cooling tube with ground joint socket and cone size 29 made of PTFE, cooling jacket made of borosilicate glass with hose connectors made of PP and nuts for connection of cooling water.
  • The distillate is only exposed to PFA/PTFE. Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Länge (metrisch) Ummantelung 300 mm