Learn More
BOLA Liebig Kondensatoren Vertikal
Artikelnummer. 10217021
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10217021 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10217021 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. B30104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1012.20 €
    603.43 € / 1 Stück
    Sparen 408.77 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liebig Kondensatoren Vertikal PTFE, mit SAFE LAB-System
  • Dünnwandiges Kühlrohr aus durchscheinendem und gasdichtem PFA
  • Kühlmantel aus Borosilikatglas mit Schlauchverbindern aus PP und Muttern zum Anschluss von Kühlwasser
  • Geschliffener Konus und Muffengröße 29 aus PTFE.
  • Das Destillat kommt nur mit PFA und PTFE in Kontakt.
  • Geeignet für die vertikale Montage. Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab ) zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Bodenverbindung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Länge (metrisch) Ummantelung 450 mm