missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LIF Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30283648
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283648 100 μg 100 Mikrogramm
30283616 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30283648

Marke: Invitrogen™ MA558349

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term MSC-1.

Leukemia inhibitory factor (LIF) is a 20 kDa protein that belongs to the IL-6 receptor family. It binds to a heterodimeric membrane receptor made up of a LIF-specific subunit, gp190 or LIFR, and the subunit gp130, which is shared with the other members of the IL-6 family. LIF expression has been observed in various tissues including thymus, lung, and neuronal tissue. LIF can be up-regulated by pro-inflammatory cytokines such as TNFα and IL-17, and elevated levels of LIF have been found in cases of rheumatoid arthritis, neural injury, systemic inflammation, and tuberculosis. LIF displays diverse biological effects, but is best known for its ability to inhibit the differentiation of embryonic stem cells in mice and contribute to stem cell self-renewal.Human and mouse LIF share 79% sequence homology and exhibit cross-species activity. However, LIF inhibition of stem cell differentiation appears to be mouse-specific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LIF Humanized Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.