Learn More
Cytiva Life Sciences rProtein A Protein GraviTrap™
Artikelnummer. 12173831 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12173831 10 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12173831 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28985256
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält zehn gebrauchsfertige Säulen, die mit 1 ml einer Mischung aus 50 % rProtein A Sepharose Fast Flow und 50 % Protein G Sepharose 4 Fast Flow vorgepackt sind
Vorgepackte Schwerkraftsäulen bieten Komfort, sparen Zeit und erhöhen die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse.
  • Durch Aufreinigung von Antikörpern in 30 min können erhalten Sie Ihr Zielprotein schnell und können es speichern, um die inhärenten Gefahren von Proteininstabilität und -abbau bei langsamen und langen Reinigungsläufen zu vermeiden.
  • Hohe Reinheit und Rückgewinnung mit Reinheitsgrad > 95 % in einem einzigen Schritt, Rückgewinnung in der Regel 70 bis 80 %
  • Hohes Bindungsvermögen z. B. bei Protein A/Protein G GraviTrap ca. 35 mg humanes IgG/Säule
  • Antikörper werden einfach mit hoher Spezifität auf Protein A- und Protein G-Liganden in Schwerkraftflusssäulen erfasst
  • Die Ausbeute variiert, in Abhängigkeit vom verwendeten Liganden, zwischen 20 und 50 mg aufgereinigten Antikörpern
  • Säulen sind bis zu fünfmal wiederverwendbar
  • Komplette Packungsgröße: 10 Säulen
  • Applikation: Manuelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper
  • Inhalt: 1 Packung mit 10×1-ml-Säulen
  • Bindungsvermögen: Ca. 35 mg humanes IgG/Säule
  • Bettvolumen: 1 ml
  • Material (Säulen-Hardware): Polypropylen-Fass, Polyethylen-Fritten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Beschreibung RProtein A Protein G GraviTrap enthält zehn Säulen mit 1 ml mit 50 % rProtein A Sepharose Fast Flow und 50 % Protein G Sepharose4 Fast Flow Harzen.
Kitinhalt 10 gebrauchsfertige Säulen, vorgepackt mit 1 ml einer Mischung aus 50 % rProtein A Sepharose (schneller Durchfluss) und 50 % Protein G Sepharose 4 (schneller Durchfluss), Schaft aus Polypropylen und Fritten aus Polyethylen
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schwerkraftfluss
Typ Schwerkraftfluss-Säule
Kapazität (metrisch) 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rProtein A/Protein G GraviTrap
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.