Learn More
Applied Biosystems™ Calibration Install Kit, 384-well
Artikelnummer. 15706778 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15706778
Marke: Applied Biosystems™ 4432470
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • 1 Kalibrierplatte für den Untersuchungsbereich (ROI)
  • 6spektrale Kalibrierplatten mit FAM™, SYBR™ Green, VIC™, NED™, Tamra™ und ROX™ Farbstoffstandards
  • 2 Normalisierungsplatten mit FAM™/ROX™ und VIC™/ROX™
  • 1 RNase P-Geräteverifikationsplatte
Zur Wartung der Systeme Viia™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12K Flex mit einem schnellen 384-Well-Block.
Enthält Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™ und NED™ Farbstoffen sowie Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Kit bei -5 ° bis -30 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 1 Hintergrundplatte
• 1 ROI-Kalibrierplatte
• 6 spektrale Kalibrierplatten mit FAM™, SYBR™ Green, VIC™, NED™, TAMRA™, und ROX™ Farbstoffstandards
• 2 Normalisierungsplatten mit FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™
• 1 RNase P-Geräteverifikationsplatte
Kit bei -5 bis -30 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Produkttyp Kalibrierungs-Installationskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 kit
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung