Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Blue Light Base
Beschreibung
Beinhaltet
1 x E-Gel™ Imager Blue Light Base
Die E-Gel Imager Blaulicht-Basis ist eine von drei austauschbaren Sockeln, die zusammen mit der E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube das System des E-Gel Imagers bilden. Die E-Gel Imager Blaulicht-Basis verfügt über einen integrierten Sicherheitsmechanismus, der erfordert, dass die E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube über der Oberseite angebracht wird, um betriebsbereit zu sein.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 x E-Gel™ Imager Blue Light Base. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | E-Gel™ Imager |
| Produktlinie | E-Gel |
| Typ | Blaulicht-Basis für Imager |
| Marker oder Farbstoff | SYBR™-sicher |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Systemtyp | E-Gel™ Imager |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.