Learn More
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, Fast 96-well
Artikelnummer. 12333583 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12333583
Marke: Applied Biosystems™ 4432432
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Normalisierungsplatten können für die Wartung des Viia™ 7 Systems mit dem schnellen 96-Well-Block verwendet werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Die komplette Anleitung finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7-System
Produkttyp Normalisierungsplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 2 x 96-Well-Platten
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung