Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Diese Kalibrierkits werden zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Systems mit 384-Well-Block verwendet. Dazu gehören Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™-, ROX™-, SYBR™ Green-, Tamra™-, NED™-Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-System verbessern die Ergebnisse mit Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
- Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Kalibrierplatten bei -15 bis -25 °C lagern |
| Kalibrierter Farbstoff | NED |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme |
| Produktlinie | NED |
| Produkttyp | Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 1 x 384-well plate |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |