Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Zum Beibehalten Ihres Viia™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-Systems mit schnellem 96-Well-Block.
Marke: Applied Biosystems™ 4432358
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
- Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
Spezifikation
Bei -15 °C bis -25 °°C lagern | |
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff | |
Trockeneis | |
Spektralkalibrierung |
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 x 96-Well-Platten |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.