Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Bildgebungs-Kit für Zellviabilität, blau/grün
Artikelnummer. 15421244
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421244 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15421244 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. R37609
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
3 x 2,5 ml NucBlue Live, 3 x 2,5 ml NucGreen Dead
Bestimmen Sie schnell und einfach die Lebensfähigkeit von Zellen. Das Invitrogen™ ReadyProbes™ Zellviabilitätsbildgebungskit (blau/grün) ist ein gebrauchsfertiges Assay-Kit für Fluoreszenzmikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräte und Durchflusszytometrie.
Das ReadyProbes™ Zellviabilitätsbildgebungskit, blau/grün, enthält NucBlue™ Live Reagenz (Hoechst ) und NucGreen™ Dead Reagenz. Fügen Sie einfach 2 Tropfen jedes stabilen Reagenzes (bei Raumtemperatur) zu 1 ml Zellwachstumsmedium hinzu, und bestimmen Sie dann die Lebensfähigkeit durch Zählen der Gesamt- und Totzellen. NucBlue™ Live Reagenz färbt die Zellkerne aller Zellen und kann mit einem Standard-DAPI-Filter nachgewiesen werden. NucGreen™ Dead Reagenz färbt nur Zellkerne mit eingeschränkter Plasmamembranintegrität und wird mit einem Standard-FITC/GFP-Filtersatz (grün) erkannt.
  • NucBlue™ Live Reagenz färbt die Zellkerne aller Zellen; Erkennung mit einem Standard-DAPI-Filter (Anregungs-/Emissionsmaxima: 360/460 nm)
  • NucGreen™ Dead Reagenz färbt nur Zellkerne von toten Zellen mit eingeschränkter Plasmamembran und wird mit einem Standard-FITC/GFP-Filtersatz (grün) erkannt. (Anregungs-/Emissionsmaxima: 504/523 nm)
Anwendungsvorschläge
  • NucBlue™ Live und NucGreen™ Dead Reagenzien können direkt in Zellen in Vollwachstumsmedien oder einer kompatiblen Pufferlösung hinzugefügt werden.
  • In den meisten Fällen sorgen zwei Tropfen/ml und eine Inkubationszeit von 5 bis 30 Minuten für eine helle Zellkernfärbung; bei einigen Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann jedoch eine Optimierung erforderlich sein. In solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzufügen, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen, eukaryotische Zellen
Farbe Blau, Grün
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C oder bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung ReadyProbes Bildgebungskit für Zellviabilität, Blau/Grün
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Zellviabilitätsbildgebungskit
Farbstofftyp 3 x 2,5 ml NucBlue™ Live
Emission 360, 504 nm
Excitation Wavelength Range 460, 523 nm
Format Tropfflaschen
Produktlinie ReadyProbes
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur