Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Artikelnummer. 12393563 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12393563
Marke: Applied Biosystems™ 4432340
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zum Beibehalten Ihres Viia™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-Systems mit schnellem 96-Well-Block.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 x 96-Well-Platten
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung