Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
- Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -15 °C bis -25 °°C lagern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme |
| Produkttyp | Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 1 x 96-Well-Platten |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |