Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Artikelnummer. 15655208 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 384-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15655208
Marke: Applied Biosystems™ 4432278
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die VIC™ Spektralkalibrierung Ihres Viia™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12K Flex Systems mit einem 384-Well-Block.
Diese Kalibrierkits werden zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Systems mit 384-Well-Block verwendet. Dazu gehören Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™-, ROX™-, SYBR™ Green-, Tamra™-, NED™-Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-System verbessern die Ergebnisse mit Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kalibrierplatten bei -15 bis -25 °C lagern
Kalibrierter Farbstoff VIC
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Produktlinie VIC
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 x 384-Well-Platte
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung