Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Artikelnummer. 12373573 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12373573
Marke: Applied Biosystems™ 4432396
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kann zur Wartung Ihrer Systeme ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12 K Flex mit einem Fast 96-Well-Block verwendet werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 x 96-Well-Platten
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung