Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien für die Proteinanalyse
- Proteinreinigung
- Verschiedene Immobilisierungsträger
- Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Artikelnummer. 17099313| Artikelnummer. | Menge | Packungsgröße | Porengröße |
|---|---|---|---|
| 17099313 | 1 kg | 1 Kilogramm | - |
| 17009343 | 1 kg | 1 Kilogramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17009373 | 1 kg | 1 Kilogramm | 300 bis 600 Å |
| 17019323 | 250 g | 250 Gramm | 220 bis 340 Å |
| 17019383 | 250 g | 250 Gramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17029323 | 1 kg | 1 Kilogramm | 220 bis 340 Å |
| 17029383 | 1 kg | 1 Kilogramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17039333 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17039363 | 250 g | 250 Gramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17049333 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17049353 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17049363 | 1 kg | 1 Kilogramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17049383 | 250 g | 250 Gramm | 400 bis 650 Å |
| 17059353 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17059373 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17059383 | 1 kg | 1 Kilogramm | 400 bis 650 Å |
| 17069373 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17079313 | 50 g | 50 Gramm | - |
| 17079323 | 250 g | 250 Gramm | 300 bis 600 Å |
| 17079353 | 250 g | 250 Gramm | 600 bis 1200 Å |
| 17089313 | 250 g | 250 Gramm | - |
| 17089323 | 1 kg | 1 Kilogramm | 300 bis 600 Å |
| 17089343 | 250 g | 250 Gramm | 300 bis 600 Å |
| 17089353 | 1 kg | 1 Kilogramm | 600 bis 1200 Å |
| 17099333 | 250 g | 250 Gramm | 1200 bis 1800 Å |
| 17099343 | 1 kg | 1 Kilogramm | 300 bis 600 Å |
| 17099363 | 250 g | 250 Gramm | 300 bis 600 Å |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
- Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Porosität
- Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
- Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
- Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Specifications
Specifications
| Partikelgröße | 300 bis 710 μm |
| Form | Nass |
| Produktlinie | Lifetech |
| Menge | 1 kg |
| Typ | Polystyrolischer makroporöser Adsorber |
| Format | White to Off-White Spherical Beads |