Learn More
Purolite™ Lifetech™ Immobilized Enzymes
Beschreibung
- Verwendung in lösungsmittelfreien oder organischen Lösungsmittelsystemen
- Esterifikationen (regio- und stereo-selektiv)
- Umesterung
- Amidierung
- Änderungen von Fetten und Ölen
- Hydrolyse von Estern
- Hohe mechanische Stabilität
- Hohe Enzymaktivität
- Organische Lösungsmittelstabilität
- In großen Volumen erhältlich
- Liefersicherheit von kg- bis Tonnen-Skala
- Harz konform gemäß ResAP(2004) 3
- Halal- und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Partikelgröße | 300 bis 710 μm |
| Feuchtigkeit | <5% |
| Form | Trocken |
| Produktlinie | Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität |
| Menge | 1 kg |
| Ziel | Enzymaktivität: > 9.000 PLU/gdry |
| Typ | DVB/Methacrylat-Adsorber, mit Lipase, die durch Adsorption immobilisiert wird |