Learn More
Purolite™ Lifetech™ Immobilized Enzymes
Artikelnummer. 17099393
Change view
Click to view available options
Produktlinie:
CalB immo 8806
CalB immo Plus
Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität
Calb immo 8285
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produktlinie Menge unitSize
17099393 CalB immo 8806 1 kg 1 Kilogramm
17019393 Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 1 kg 1 Kilogramm
17029393 Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 10 g 10 Gramm
17029403 CalB immo 8806 250 g 250 Gramm
17039393 Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 50 g 50 Gramm
17049393 Calb Immo Plus™ Lebensmittelqualität 250 g 250 Gramm
17059393 Calb immo 8285 1 kg 1 Kilogramm
17069393 Calb immo 8285 10 g 10 Gramm
17079383 CalB immo Plus 1 kg 1 Kilogramm
17079393 Calb immo 8285 50 g 50 Gramm
17089393 Calb immo 8285 250 g 250 Gramm
17099383 CalB immo Plus 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17099393 Lieferant Purolite™ Lieferanten-Nr. LS02040144
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lipase immobilized on robust polymeric resins and are supplied in dry form. They can be used for esterifications, amidations, transesterifications, chiral separations. Can be used in water, organic phase, bi-phasic systems and oil phase.
  • Verwendung in lösungsmittelfreien oder organischen Lösungsmittelsystemen
  • Esterifikationen (regio- und stereo-selektiv)
  • Umesterung
  • Amidierung
  • Änderungen von Fetten und Ölen
  • Hydrolyse von Estern
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Hohe Enzymaktivität
  • Organische Lösungsmittelstabilität
  • In großen Volumen erhältlich
  • Liefersicherheit von kg- bis Tonnen-Skala
  • Harz konform gemäß ResAP(2004) 3
  • Halal- und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 300 bis 710 μm
Feuchtigkeit <5%
Form Trocken
Produktlinie CalB immo 8806
Menge 1 kg
Ziel Enzymaktivität: > 10000 PLU/gdry
Typ Lipase aus Candida Antarctica B, immobilisiert durch Adsorption an ECR8806M