Learn More
Nickel Electro™ Lift Off Gable Lid to suit 2 and 4 litre Unstirred
Artikelnummer. 15388151 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 und 4 l ungerührte Bäder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15388151 2 und 4 l ungerührte Bäder 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15388151
Marke: Nickel Electro™ GL14AF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Giebeldeckel aus durchsichtigem Kunststoff mit hohem Profil ermöglichen eine erweiterte Nutzung des Bades bis zum Behälterrand. Der Nickel Electro™ Lift Off Giebeldeckel hat keine Tropfpunkte zur Probenkontamination und sorgt dafür, dass das Kondensationswasser wieder in das Bad zurückkehrt.
  • Der Deckel ist so ausgelegt, dass er die gesamte Breite eines Wasserbads bei einer minimalen Giebelhöhe von 45 mm über dem Bad vollständig nutzen kann.
  • Mit dieser Funktion können Reagenzglasgestelle oder -kolben über die gesamte Breite des Bades platziert werden, ohne den Deckel zu verschmutzen, wodurch der Arbeitsbereich des Bades maximiert wird.
  • Bei der Entwicklung wurde berücksichtigt, dass sich bei Gebrauch Kondenswasser ansammelt. Deshalb gibt es keine Tropfpunkte, die die Arbeit in offenen Kolben im Wasserbad beeinträchtigen könnten.
  • Die Wasserverdampfung ist bei erhöhten Temperaturen reduziert, sodass der Wasserstand im Wasserbad erhalten bleibt.
  • Wenn ein TC-1 Zubehörthermometer verwendet wird, kann die Temperatur vom Thermometer abgelesen werden, ohne dass der Deckel abgenommen werden muss.
  • Der Deckel passt in den Tank und gewährleistet, dass das gesamte Kondensat zurück in das Bad und nicht seitlich auf die Arbeitsfläche läuft.
  • Senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten für das Wasserbad.
  • Isolierter Griff.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 und 4 l ungerührte Bäder
Typ Abnehmbarer Giebeldeckel