Learn More
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör für PURA™
- Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung
- Schützt Proben vor Verunreinigun
- Aus Plexiglas und Polycarbonat gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Aufklappbare Badabdeckung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PURA™ 30 |
| Material | Plexiglas und Polycarbonat |