Learn More
Riley™ Ligera Eco Innovative Schutzbrille ohne Einweg-Kunststoffgläser
Artikelnummer. 30242988 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30242988 10/Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242988 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLY00494
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der erste Hersteller von Schutzbrillen ohne Einwegplastik. Der superleichte Ligera ECO vereint maximale Passform und Tragekomfort mit einem eleganten Sportdesign. Lieferung im Mikrofaserbeutel.
  • Superleichtes 16,5 g
  • Elegantes Sportdesign – 10-Grad-Basiskurve und integriertes Nasenstück
  • Doppelt geformte Bügel mit Bügelenden aus TPE für optimalen Sitz und Tragekomfort
  • Kratzfeste und beschlagfreie UV400-Doppelbeschichtung
  • Panoramagläser bieten umfassenden Rundumschutz und optimale Sicht.
  • Hohe Schlagfestigkeit bei extremen Temperaturen (-5 °C °bis°C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE , UKCA , EN 166:2001
Höhe (angloamerikanisch) 3,54 in.
Höhe (metrisch) 90 mm
Objektivtyp 2C-1.2 1 FT CE / Z87+ U6 S / IO 0
Breite (angloamerikanisch) 0,79 in.
Breite (metrisch) 20 mm
Linsenbeschichtung UV-behandelt, Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Grün
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Abmessungen (L x B x H) 280 x 20 x 90 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tischlerei, Gebäudereinigung, Forstwirtschaft, allgemeine Instandhaltung, Hilfsarbeiten
Anzahl pro Karton 200
Menge 10/Pk.
Anzahl pro Packung 10
Größe Universal
Gewicht (angloamerikanisch) 2 oz.
Gewicht (metrisch) 58 mm
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Frame Type Ohne Rand
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Optische Klarheit 1
Mechanical Strength F T