Learn More
Riley™ Ligera Eco Innovative Schutzbrille ohne Einweg-LED-Kunststofflinse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30242948
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30242948 10/Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242948 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLY00496
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der erste Hersteller von Schutzbrillen ohne Einwegplastik. Der superleichte Ligera ECO vereint maximale Passform und Tragekomfort mit einem eleganten Sportdesign. Lieferung im Mikrofaserbeutel.
  • Superleichtes 16,5 g
  • Elegantes Sportdesign – 10-Grad-Basiskurve und integriertes Nasenstück
  • Doppelt geformte Bügel mit Bügelenden aus TPE für optimalen Sitz und Tragekomfort
  • Kratzfeste und beschlagfreie UV400-Doppelbeschichtung
  • Panoramagläser bieten umfassenden Rundumschutz und optimale Sicht.
  • Hohe Schlagfestigkeit bei extremen Temperaturen (-5 °C bis 55 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE , UKCA , EN 166:2001
Höhe (angloamerikanisch) 3,54 in.
Höhe (metrisch) 90 mm
Objektivtyp 2C-1.4 1 FT KN CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1
Breite (angloamerikanisch) 0,79 in.
Breite (metrisch) 20 mm
Linsenbeschichtung UV-behandelt
Farbe Grün
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Abmessungen (L x B x H) 280 x 20 x 90 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugreparaturen und -wartung, Elektrotechnik und -wartung, Infrastrukturplanung, Holzbearbeitung und -fertigung, allgemeine Instandhaltung
Anzahl pro Karton 200
Menge 10/Pk.
Anzahl pro Packung 10
Größe Universal
Gewicht (angloamerikanisch) 2 oz.
Gewicht (metrisch) 58.5 mm
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400
Frame Type Ohne Rand
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Optische Klarheit 1
Mechanical Strength F T