Learn More
Abeba™ Leichte 1126-Schuhe
Artikelnummer. 15696977
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15696977 35 1 Paar
15606987 36 1 Paar
15616987 37 1 Paar
15626987 38 1 Paar
15636987 39 1 Paar
15646987 40 1 Paar
15656987 41 1 Paar
15666987 42 1 Paar
15676987 43 1 Paar
15686987 44 1 Paar
15696987 45 1 Paar
15606997 46 1 Paar
15616997 47 1 Paar
15626997 48 1 Paar
14 options
Artikelnummer. 15696977
Marke: Abeba™ 1126/35
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezielles Futter mit Silberionen absorbiert Respiration. Enthält leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 35
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 1126
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.