Learn More
Berthold Technologies Lichtdämpfungsset für LB 9515
Artikelnummer. 31777351 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31777351 Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777351 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 52401
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird verwendet, um NightSHADE- und NightOWL-Bildgebungssysteme mit einer Lumineszenztestplatte zu kalibrieren.
  • Für NightSHADE- und NightOWL-Bildgebungssysteme.
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) NightSHADE evo LB 985 in vivo Bildgebungssystem