Learn More
OHAUS™ Schüttler für einfache Anforderungen
Artikelnummer. p-7158994 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Orbit:
3 mm
15 mm
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Tragkraft (metrisch):
3,6 kg
Artikelnummer. Orbit Reglertyp unitSize Tragkraft (metrisch)
15792199 3 mm Digital 1 Stück -
15782199 3 mm Digital 1 Stück 3,6 kg
15772199 15 mm Analog 1 Stück 3,6 kg
15702209 15 mm Digital 1 Stück 3,6 kg
4 options
Artikelnummer. 15792199
Marke: OHAUS™ 30391907
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Leichtlastschüttler für Anwendungen mit leichteren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
  • Digitale Steuerung
    • Ideal für eine Vielzahl von allgemeinen Schüttelanwendungen
    • Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte
    • Entfernen Sie die Matte zur direkten Montage einer Vielzahl optionaler Kolbenklemmen oder Röhrchengestelle direkt auf dem Tablett
    • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
  • Analogsteuerung
    • Entwickelt für Schulungslabore oder einfache Schüttelanwendungen
    • Mikroprozessorsteuerung für variable Drehzahlseinstellung
    • Sehr flache Bauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±2 % der eingestellten Geschwindigkeit
Drehzahlbereich 100 bis 1200 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +60 °C
Stromstärke 5 A
Aufnahmevermögen Mikrotiterplatten, Gestelle für Mikroröhrchen
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,3 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 27,9 x 19,7 cm
Abmessungen (L x B x H) 41,3 x 26 x 10,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,3 in.
Höhe (metrisch) 10,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,30 in.
Länge (metrisch) 41,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,3 in.
Breite (metrisch) 26 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 24 lb.
Gewicht (metrisch) 10,9 kg
Reglertyp Digital
Beschreibung Schüttler, leichte Beanspruchung, SHLDMP03DG, EU
Modell SHLDMP03DG
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor, Dreifach-Exzenterantrieb
Anzahl Positionen 4 Mikrotiterplatten/2 Gestelle für Mikroröhrchen
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h