Learn More
Hellgrün SF, rein, C.I42095, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Schmelzpunkt | 288°C |
CAS | 5141-20-8 |
Summenformel | C37H34N2Na2O9S3 |
MDL-Nummer | 12121 |
InChI-Schlüssel | DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
IUPAC-Name | Dinatrium;3-[[N-Ethyl-4-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-(4-Sulfonatophenyl)Methyl]Anilin]Methyl]Benzolsulfonat |
Molekulargewicht (g/mol) | 792.844 |
PubChem CID | 21223 |
ChEBI | CHEBI:87065 |